Learn More
Gold-Germanium-Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke x 43.8 mm (1.72 Zoll) Breite, Premion™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323398
Change view
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11323398 50 cm 1 Stück
11313398 10 cm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11323398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036313.BW
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold Germanium foil
Namenshinweis 0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Au:Ge; 88:12 wt%
Menge 50 cm
Geruch Odorless
Gewicht ≈6.45g/10cm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD02091706
Reinheit (%) 99.997%
Güte Premion