Learn More
Gold-Germanium-Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke x 43.8 mm (1.72 Zoll) Breite, Premion™, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050254
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11313398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036313.BS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold Germanium foil
Namenshinweis 0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Au:Ge; 88:12 wt%
Menge 10 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈6.45g/10cm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD02091706
Reinheit (%) 99.997%
Güte Premion