Learn More
Gold-Germanium-Rohling, 6.35 mm (0.25 in.) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 in.) Länge, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold Germanium slug |
| Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.)dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Au:Ge; 88:12 wt% |
| Menge | 1 Pc. |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈2.9g/slug |
| Form | ≈2,9 g/Slug |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| MDL-Nummer | MFCD02091706 |
| Reinheit (%) | 99.999% |
| Mehr anzeigen |