Learn More
Gold(I)-iodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397188 5 g 5 Gramm
11307198 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397188 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 016617.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10294-31-2 | AuI | 323.87 g/mol
Gold(I) iodide is employed in the synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-31-2
Summenformel AuI
Molekulargewicht (g/mol) 323.87
MDL-Nummer MFCD00014175
InChI-Schlüssel ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold monoiodide, gold i iodide, gold iodide, acmc-1bqvl, gold i iodide trace metals basis
PubChem CID 82526
IUPAC-Name Goldiodid
SMILES [I-].[Au+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold(I) iodide
Schmelzpunkt 120°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in alkali iodide, cyanide solutions; Decomposes in warm acids
Formelmasse 323.87
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 8.25 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gold (I) iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Gold iodide