Learn More
Gold(I)-iodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049628
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11307198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 016617.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10294-31-2 | AuI | 323.87 g/mol
Gold(I) iodide is employed in the synthesis of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-31-2
Summenformel AuI
Molekulargewicht (g/mol) 323.87
MDL-Nummer MFCD00014175
InChI-Schlüssel ATGIETUGWDAYPU-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold monoiodide, gold i iodide, gold iodide, acmc-1bqvl, gold i iodide trace metals basis
PubChem CID 82526
IUPAC-Name Goldiodid
SMILES [I-].[Au+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold(I) iodide
Schmelzpunkt 120°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in alkali iodide, cyanide solutions; Decomposes in warm acids
Formelmasse 323.87
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 8.25 g/mL