Learn More
Gold(III)-acetat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407502
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11314717 0.5 g 0.50 Gramm
11394707 1 g 1 Gramm
11304717 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11314717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039742.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15804-32-7 | C6H9AuO6 | 374.099 g/mol
Used in solar energy technologies. Used in petrochemical cracking and automotive catalysts, water treatment, plating, textiles, research and in optic, laser, crystal and glass applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15804-32-7
Summenformel C6H9AuO6
Molekulargewicht (g/mol) 374.099
MDL-Nummer MFCD00210614
InChI-Schlüssel OTCKNHQTLOBDDD-UHFFFAOYSA-K
Synonym gold 3+ triacetate, gold iii acetate, gold acetate, acmc-1c3i2, triacetic acid gold iii salt, acetic acid, gold 3+ salt 3:1
PubChem CID 15952561
IUPAC-Name Gold(3+);triacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Au+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold(III) acetate
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 0.5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 374.1
Aussehen Brown powder