Learn More
Gold(III)-bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11414087 5 g 5 Gramm
11404087 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19514.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10294-28-7 | AuBr3H3 | 439.70 g/mol
Gold(III) bromide is used as a catalyst in a variety of reactions. It catalyzes the reaction between an enynal unit and carbonyl compounds to form a six-membered cyclic compound. Another catalytic use of gold tribromide is in the nucleophilic substitution reaction of propargylic alcohols, with the gold complex acting as an alcohol-activating agent to facilitate the substitution. It can be used as a testing reagent for the presence of ketamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gold(III)-Bromid wird als Katalysator in einer Vielzahl von Reaktionen verwendet. Es katalysiert die Reaktion zwischen einer Enynaleinheit und Carbonylverbindungen zu einer sechsgliedrigen zyklischen Verbindung. Eine weitere katalytische Verwendung von Goldtribromid ist die nucleophile Substitutionsreaktion von propargylischen Alkoholen, wobei der Goldkomplex als alkoholaktivierendes Mittel wirkt, um die Substitution zu erleichtern. Es kann als Testreagenz für das Vorhandensein von Ketamin verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-28-7
Summenformel AuBr3H3
Molekulargewicht (g/mol) 439.70
MDL-Nummer MFCD00014171
InChI-Schlüssel KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Gold(III)-bromid
SMILES Br.Br.Br.[Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold(III) bromide
Schmelzpunkt ∼160°C (decomposition)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 436.69
Reinheit (%) 99%