Learn More
Gold-Nanopartikel, 100 nm, Biotin-funktionalisiert, PEGyliert, OD50, geliefert in Reinstwasser, 572 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485825
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
1 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 Milliliter
Artikelnummer. 15485825
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67145.&I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Pink bis rot
Namenshinweis biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 572nm absorption
Menge 0.5 mL
Partikelgröße 100nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig