Learn More
Gold-Nanopartikel, 10 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, OD1, 520 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440697
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 15440697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67029.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
For development of peptide and protein gold conjugates for use in applications such as blotting, microscopy and TEM
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Zur Entwicklung von Peptid- und Proteingoldkonjugaten für Anwendungen wie Blotting, Mikroskopie und TEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Rot
Namenshinweis supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 520nm absorption
Menge 25 mL
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 10nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Reinheit (%) 95%