Learn More
Gold-Nanopartikel, 300 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Zur Adsorption von thiolierten Liganden wie Oligonukleotiden und Polyethylenglykolen
- Aufgrund der erhöhten Stabilität sind diese Goldnanopartikel auch ideal für den Einsatz in physikalischen und optischen Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
| Farbe | Pink bis rot |
| Namenshinweis | supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer |
| Menge | 25 mL |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Partikelgröße | 300nm |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Form | Flüssig |