Learn More
Gold-Nanopartikel, 30 nm, Carboxy-funktionalisiert, 3 kDa PEGyliert, OD50, 526 nm-Absorption
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
| Farbe | Rot |
| Namenshinweis | carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 526nm absorption |
| Menge | 0.5 mL |
| Partikelgröße | 30nm |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Form | Flüssig |