Learn More
Gold-Nanopartikel, 30 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, OD1, 526 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
For use in adsorption of thiolated ligands such as oligonucleotides and polyethylene glycols. Also, due to the increased stability, these gold nanoparticles are ideal for use in physical and optical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Für die Adsorption von Thiolat-Liganden wie Oligonukleotiden und Polyethylenglykolen
- Aufgrund der erhöhten Stabilität sind diese Goldnanopartikel auch ideal für den Einsatz in physikalischen und optischen Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
| Farbe | Rot |
| Namenshinweis | supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 526nm absorption |
| Menge | 25 mL |
| Partikelgröße | 30nm |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Form | Flüssig |