Learn More
Gold-Nanopartikel, 30 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, 95 %, OD1, 526 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7057815
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15440737 25 mL 25 Milliliter
15474605 100 mL 100 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15440737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67368.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Zur Entwicklung von Peptid- und Proteingoldkonjugaten für Anwendungen wie Blotting, Mikroskopie und TEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Rot
Namenshinweis supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 526nm absorption
Menge 25 mL
Partikelgröße 30nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Reinheit (%) 95%