Learn More
Gold-Nanopartikel, 5 nm, mit Biotin funktionalisiert, PEGyliert, OD 50, in Reinstwasser, 515–520 nm Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
1 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445855 0.5 mL 0.50 Milliliter
15424625 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445855 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J67413.&I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-57-5 | Molecular Formula: Au | Molecular Weight: 196.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Braun bis rot
Namenshinweis biotin to functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 515 to 520nm absorption
Menge 0.5 mL
Partikelgröße 5nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig