Learn More
Gold-Nanopartikel, 60 nm, Carboxy-funktionalisiert, 3 kDa PEGyliert, OD50, 540 nm-Absorption, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485835
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
1 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15485835 0.5 mL 0.50 Milliliter
15434565 0.5 mL -
15444565 1 mL 1 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 15485835
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67237.&I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Rosa bis Rot
Namenshinweis carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 540nm absorption
Menge 0.5 mL
Partikelgröße 60nm
Empfindlichkeit Light sensitive
Form Flüssig