Learn More
Gold-Nanopartikel, 70 nm, geliefert in 0.1 mg/ml Natriumcitrat mit Stabilisator, OD1, 548 nm-Absorption, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Für die Adsorption von Thiolat-Liganden wie Oligonukleotiden und Polyethylenglykolen
- Aufgrund der erhöhten Stabilität sind diese Goldnanopartikel auch ideal für den Einsatz in physikalischen und optischen Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold nanoparticles |
| Farbe | Pink bis rot |
| Namenshinweis | supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 548nm absorption |
| Menge | 25 mL |
| Partikelgröße | 70nm |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Form | Flüssig |