Learn More
Gold-Nanopartikel, 70 nm, geliefert in 0.1 mM PBS, reaktionsmittelfrei, 99 %, OD1, 548 nm-Absorption, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7057782
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15474585 25 mL 25 Milliliter
15484585 100 mL 100 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15474585
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67314.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Pink bis rot
Namenshinweis supplied in 0.1mM PBS, reactant-free, 99%, OD1, 548nm absorption
Menge 25 mL
Partikelgröße 70nm
Empfindlichkeit Light sensitive
Form Flüssig
Reinheit (%) 99%