Learn More
Gold-Nanopartikel, 90 nm, Biotin-funktionalisiert, PEGyliert, OD50, geliefert in Reinstwasser, 564 nm-Absorption, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494635
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
1 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15494635 0.5 mL 0.50 Milliliter
15465855 0.5 mL 0.50 Milliliter
15404645 1 mL 1 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 15494635
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67449.&I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanoparticles
Farbe Pink bis rot
Namenshinweis biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 564nm absorption
Menge 0.5 mL
Partikelgröße 90nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig