Learn More
Gold-Nanostäbe, 19 bis 25 nm Durchmesser x 50 bis 60 nm Länge, Dispersion in Wasser, 650 nm-Absorption, positiv geladen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7080084
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15405015 5 mL 5 Milliliter
15415015 25 mL 25 Milliliter
15425015 100 mL 100 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 15405015
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046331.AA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanorods
Farbe Farblos
Namenshinweis 19 to 25nm dia. x 50 to 60nm length, dispersion in water, 650nm Absorption, positively charged
Siedepunkt >60°C (decomposition)
Menge 5 mL
Geruch Odorless
Form Flüssig