Learn More
Gold-Nanostäbe, 9 bis 15 nm Durchmesser x 46 bis 56 nm Länge, Dispersion in Wasser, 800 nm-Absorption, positiv geladen
Artikelnummer. p-7080212
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15445035 5 mL 5 Milliliter
15455035 25 mL 25 Milliliter
15465035 100 mL 100 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 15445035
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046810.AA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold nanorods
Farbe Farblos
Namenshinweis 9 to 15nm dia. x 46 to 56nm length, dispersion in water, 800nm Absorption, positively charged
Siedepunkt >60°C (decomposition)
Menge 5 mL
Geruch Geruchsneutral
Form Flüssig