Learn More
Gold-Nickeldraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397908
Change view
Click to view available options
Menge:
1 m
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
1 Meter
10 Zentimeter
50 Zentimeter
Artikelnummer. Menge unitSize
11397908 10 cm 10 Zentimeter
11307918 50 cm 50 Zentimeter
11317918 1 m 1 Meter
3 options
Artikelnummer. 11397908
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036451.BS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold Nickel wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Au:Ni; 82:18 wt%
Menge 10 cm
Gewicht ≈0.32g/10cm
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD02091707
Reinheit (%) 99.85%