Learn More
Gold-Palladium-Draht, 0.2 mm (0.008 in.) Durchmesser, gebunden, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 cm
50 cm
1 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Zentimeter
50 Zentimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349577 25 cm 25 Zentimeter
11339577 50 cm 50 Zentimeter
11329577 1 m 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041206.BU
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold Palladium wire
Namenshinweis 0.2mm (0.008 in.) dia., Annealed, Temper: softest 0.154g/ft
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Au:Pd; 60:40 wt%
Menge 25 cm
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00003436
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%