Learn More
Golddraht, 0.25 mm (0.01 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048244
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11396627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000725.G1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia.
CAS 7440-57-5
Menge 1 m
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Au
MDL-Nummer MFCD00003436
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
IUPAC-Name Gold
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Reinheit (%) 99.9%