Learn More
Golddraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, geglüht, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424955
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
500 cm
Packungsgröße:
100 Zentimeter
25 Zentimeter
500 Zentimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424955 100 cm 100 Zentimeter
15467005 25 cm 25 Zentimeter
15434955 500 cm 500 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15424955 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045567.BY
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed
Menge 100 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.95g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Premion