Learn More
Golddraht, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11361538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
100 cm
250 cm
Packungsgröße:
100 Zentimeter
25 Zentimeter
250 Zentimeter
5 Zentimeter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11361538 25 cm 25 Zentimeter
11331538 5 cm 5 Zentimeter
11351538 100 cm 100 Zentimeter
11341538 250 cm 250 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11361538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010966.BU
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: ca.3.92 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored wire
Menge 25 cm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9985% (Metals basis)
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser