Learn More
Golddraht, 0,762 mm (0,030 in.) Durchmesser, Premion™, 99,999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388827
Click to view available options
Menge:
250 cm
Packungsgröße:
250 Zentimeter
Artikelnummer. 11388827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038379.CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Form:≈8,8 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 7440-57-5
Menge 250 cm
Reinheit (%) 99.999%