Learn More
Golddraht, 14 kt, rot, 1.63 mm (0.064 Zoll) Durchmesser, min. Au 58.3 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11313898
Change view
Click to view available options
Menge:
10 cm
25 cm
50 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
25 Zentimeter
50 Zentimeter
Artikelnummer. Menge unitSize
11313898 50 cm 50 Zentimeter
11303898 10 cm 10 Zentimeter
11323898 25 cm 25 Zentimeter
3 options
Artikelnummer. 11313898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040328.BW
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold wire (14kt)
Farbe Rot
Namenshinweis 1.63mm (0.064 in.) dia.
Menge 50 cm
Gewicht ≈28g/m
Form Draht
MDL-Nummer MFCD00003436
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) % Concentration Cu>Ag, Au ≤58.3%