Learn More
Golddraht, 14 kt, gelb, 1.63 mm (0.064 Zoll) im Durchmesser, min. Au 58.3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333898
Click to view available options
Menge:
10 cm
25 cm
50 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
25 Zentimeter
50 Zentimeter
Artikelnummer. 11333898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040329.BS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold wire (14kt)
Farbe Gelb
Namenshinweis 1.63mm (0.064 in.) dia.
Menge 10 cm
Gewicht ≈28g/m
Form Draht
MDL-Nummer MFCD00003436
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid. Insoluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) % Concentration Cu>Zn>Ag, Au ≤58.3%