Learn More
Golddraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 cm
5 cm
25 cm
Packungsgröße:
1 Zentimeter
25 Zentimeter
5 Zentimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377058 1 cm 1 Zentimeter
11387058 5 cm 5 Zentimeter
11397058 25 cm 25 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014733.BO
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold wire
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) dia.
Menge 1 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈60.6g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Premion