Learn More
Golddraht, Arsen dotiert, 0.2 mm (0.008 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051615
Change view
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
Artikelnummer. Menge unitSize
11358798 1 m 1 Meter
11368798 5 m 5 Meter
2 options
Artikelnummer. 11358798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041654.G1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold wire, arsenic doped
Namenshinweis 0.2mm (0.008 in.) dia.
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Au:As; 99.8:0.2 wt%
Menge 1 m
Gewicht ≈0.62g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.99%