Learn More
Gold-Zink-Kugeln, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 3.175 mm (0.125 Zoll) Länge, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443895
Click to view available options
Menge:
5 Pc.
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 15443895
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043469.KJ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold Zinc slugs
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Au:Zn; 95:5 wt%
Menge 5 Pc.
Gewicht ≈0.47g/slug
Form ≈0,47 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD02092916
Reinheit (%) 99.99%