Learn More
Gold-Zink-Kugeln, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gold Zinc slugs |
| Namenshinweis | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Au:Zn; 95:5 wt% |
| Menge | 1 Pc. |
| Gewicht | ≈3.7g/slug |
| Form | ≈3,7 g/Slug |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| MDL-Nummer | MFCD02092916 |
| Reinheit (%) | 99.99% |