missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Golgi Complex Antibody (GLG1/2829R), PerCP, R&D Systems™

Artikelnummer. 18604207 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18604207 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604207 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308396PCP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

Golgi Complex Monoclonal antibody specifically detects Golgi Complex in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Golgi Complex
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon GLG1/2829R
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias AI593353;AW537898;CFR;CFR1;CFR-1;ESL1;ESL-1;GLG1;MG160;MG-160;Selel
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human Golgi Complex protein (Uniprot: Q92896)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.