Learn More
Gonadorelinacetat, TRC
Artikelnummer. 30138336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138336 100 mg 100 Milligramm
30137538 500 mg 500 Milligramm
30010701 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30138336 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG766713100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34973-08-5
Summenformel C55 H75 N17 O13 . C2 H4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 1242.34
Synonym Luteinizing hormone-releasing factor (pig), acetate (salt), Luteinizing hormone-releasing factor (swine), acetate (salt) (9CI), 16: PN: WO2006018418 SEQID: 12 claimed protein, Cystorelin, Fertiline, Gonadorelin acetate, Luprolite acetate, Lutrelef, Lutrepulse, Synthetic luteinizing hormone-releasing factor acetate
IUPAC-Name Essigsäure; (2S)-N-[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[2-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[(2S)-2-[(2-amino-2-oxoethyl)carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-methyl-1-1-Oxopentan-2-yl]amino]-2-Oxoethyl]Amino]-3-(4-Hydroxyphenyl)-1-Oxopropan-2-yl]Amino]-3-Hydroxy-1-Oxopropan-2-yl]Amino]-3-(1H-Indol-3-yl)-1-Oxopropan-2-yl]Amino]-3-(1H-Imidazol-4-yl)-1-Oxopropan-2-yl]-5-Oxopyrrolid-2-Carboxamid
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NCC(=O)N.CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gonadorelin Acetate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C55H75N17O13.C2H4O2/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36;1-2(3)4/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60);1H3,(H,3,4)/t36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-;/m0./s1
Formelmasse 1241.5942
Reinheit (%) >95%