missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Zeiss™ Zubehör für KL1500 und KL2500 LCD-Kaltlichtquellen

Artikelnummer. 10180921
Click to view available options
Typ:
Einzellichtführung
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10180921

Marke: Carl Zeiss™ 4170529901000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit Zeiss Stemi Mikroskopen entwickelt

Kompatible Mikroskope

  • Stemi 2000
  • Stemi 2000 C
  • Stemi 2000 CS
  • li>STEMI SV 11
  • STEMI SV 6

Spezifikation

Typ Einzellichtführung
Durchmesser (metrisch) 4,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zeiss Mikroskope
Länge (metrisch) 600 mm
Größe 4,5 x 600 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt