Learn More
Ismatec™ 100CR-Schläuche im Gore Stil
Artikelnummer. 15340621
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15340621
Marke: Ismatec™ GX0106
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bestellinformation
Innendurchmesser, metrisch
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 2.8 mm
Material Gore™ 100CR
Außendurchmesser (metrisch) 4.4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 30.5 cm
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Weiß
Produkttyp Schläuche