Learn More
Gosselin™ 100 x 15 mm Petrischalen
Artikelnummer. 15448794
Ansicht ändern
Click to view available options
Lüftung:
1
Keine
Packungsgröße:
700 Stück
825 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lüftung Packungsgröße
15448794 1 825 Stück
15478794 Keine 700 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448794 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. SB91101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 €
    105.58 € / 825 Stück
    Sparen 14.42 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Petrischalen aus Polystyrol (PS) mit leicht zu öffnenden Hüllen.
  • Durchm. 90 mm
  • Kristall-Polystyrol (PS)
  • Optimale Planheit
  • Leicht zu öffnende Ummantelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polystyrol
Sterilität Unsteril
Anzahl pro Karton 33/Pckg.
Anzahl pro Packung 825/Karton
Lüftung 1
Höhe (metrisch) 15 mm
Durchmesser (metrisch) 90 mm