Learn More
Gosselin™ Kontaktschale
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
720 Stück
Beschreibung
- 65 x 14,5 mm (B x H)
- 0/3/4 Belüftungsöffnungen
- Kristall-Polystyrol (PS)
- Optimale Planheit
- Griffdeckel
- Formgitter 10 x 10 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EG N°1935/2004, ISO 11137 |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Kontaktplatte für Petrischale |
| Wellanzahl | 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz in Kliniken, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie |
| Menge | 720 Karton |
| Höhe (metrisch) | 14,5 mm |
| Mehr anzeigen |