Learn More
Gosselin™ Gosselin™ runde 100 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Artikelnummer. 11592223
Change view
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Polyethylen
Tresylen
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
250 Stück
335 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp Verschlussmaterial Verschlussfarbe Sterilität unitSize
11592223 Einzelner Schraubverschluss LDPE Rot Steril 335 Stück
11793293 Einzelner Schraubverschluss LDPE Rot Unsteril 335 Stück
11733024 Doppelschraubverschluss Polyethylen Rot Unsteril 335 Stück
11763024 Doppelschraubverschluss HDPE Rot Unsteril 250 Stück
11753024 Doppelschraubverschluss Polyethylen Rot Steril 335 Stück
11802532 Einzelner Schraubverschluss LDPE Blau Unsteril 335 Stück
11743024 Schraubverschluss mit Wattepfropf Tresylen Rot Unsteril 335 Stück
11704906 Schraubverschluss mit Wattepfropf Tresylen Rot Steril 335 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11592223 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. LR10013
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ runde 100 ml-HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Schraubverschluss mit einer inneren Dichtlippe, einer separaten Dichtung oder einem Wattepfropf ausgestattet.
  • Langer Hals
  • Bruchsicher
  • Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 51mm
Menge 335/PK
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 51mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 80 mm
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 37 mm
Verschlusstyp Einzelner Schraubverschluss