Learn More
Gosselin™ Gosselin™ runde 150 ml-HDPE-Flaschen, naturfarben
Artikelnummer. p-8002229
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Polyethylen
Tresylen
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 12367387
Marke: Gosselin™ LR150A02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ runde 150 ml-HDPE-Flaschen sind entweder mit einem einzelnen oder doppelten Schraubverschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Wattepfropf ausgestattet.
  • Langer Hals, weithalsig
  • Bruchsicher
  • Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
  • Abnehmbares Sterilisationszertifikat auf jedem Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 150 ml
Farbe Naturfarben
Material HDPE
Länge (metrisch) 51mm
Menge 250/PK
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 51mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 108 mm
Verschlussmaterial LDPE
Durchmesser (metrisch) 37 mm
Verschlusstyp Einzelner Schraubverschluss