Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen, 150 ml
Beschreibung
- Große Öffnung
- Bruchsicher
- Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Quadratisch |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 37mm |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 50mm |
| Sterilität | Steril |
| Breite (metrisch) | 50mm |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Zertifizierung/Konformität | EG N°1935/2004, ISO 11137 |
| Mehr anzeigen |