Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 250 ml-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11793054
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Manipulationssichere Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
130 Stück
210 Stück
Artikelnummer. 11793054
Marke: Gosselin™ LC25006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ quadratische graduierte 250 ml-HDPE-Flaschen sind entweder mit einem Einzelverschluss, einem Doppelverschluss oder mit einem auslaufsicheren Schraubverschluss ausgestattet.
  • Bruchsicher
  • Erhabene Graduierungen
  • Große Öffnung, weithalsig
  • Durchscheinender HDPE-Kunststoff
  • Aseptisch oder steril durch Bestrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 37 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 57 mm
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 57 mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 109 mm
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Wattepfropf