Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 250 ml-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Click to view available options
Verschlusstyp:
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Manipulationssichere Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
130 Stück
210 Stück
Description
- Bruchsicher
- Erhabene Graduierungen
- Große Öffnung, weithalsig
- Durchscheinender HDPE-Kunststoff
- Aseptisch oder steril durch Bestrahlung
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Quadratisch |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 37mm |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 57mm |
| Breite (metrisch) | 57mm |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Zertifizierung/Konformität | EG N°1935/2004, ISO 11137 |
| Closure Included | Ja |
| Show More |