Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 2 l-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Artikelnummer. 11723044
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Naturfarben
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verschlusstyp:
Doppel
Doppelschraubverschluss
Einzelner Schraubverschluss
Manipulationssichere Schraubkappe
Schraubkappe
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 11723044
Marke: Gosselin™ LC202001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gosselin™ Quadratische 2 l-Flaschen aus HDPE mit Graduierung sind entweder mit einzelnem oder doppeltem Verschluss oder mit einem Schraubverschluss mit Wattepfropf lieferbar.
  • Bruchbeständig
  • Erhabene Graduierungen
  • Großer Mund, weiter Hals
  • Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
  • Als entweder steril oder aseptisch lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 L
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58mm
Enthält 58 mm große, rote manipulationssichere Kappe mit Watte, nicht montiert
Material HDPE
Länge (metrisch) 110 mm
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 93mm
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität EC N°1935/2004
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 237 mm
Verschlussauskleidung Tresylen
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 58 mm
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe