Learn More
Gosselin™ Naturfarbene quadratische HDPE-Flaschen
Beschreibung
- Bruchbeständig
- Erhabene Graduierungen
- Großer Mund, weiter Hals
- Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
- Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Quadratisch |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 58 mm |
| Enthält | Einzelner HDPE-Schraubverschluss, blau |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Anzahl pro Packung | 175/Schachtel |
| Sterilität | Nicht steril |
| Breite (metrisch) | 76 mm |
| Mehr anzeigen |