Learn More
Gosselin™ Naturfarbene quadratische HDPE-Flaschen
Artikelnummer. 11729592
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlusstyp:
Schraubkappe
Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Dichtung
Schraubverschluss mit Formdichtung
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
150 Stück
162 Stück
175 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp Verschlussmaterial Zertifizierung/Konformität Verschlussfarbe unitSize
11729592 Schraubverschluss mit Dichtung HDPE EC N°1935/2004 Blau 175 Stück
12842919 Schraubkappe HDPE EC N°1935/2004 Rot 150 Stück
11773064 Schraubverschluss mit Dichtung HDPE EC N°1935/2004 Rot 175 Stück
11783064 Schraubverschluss mit Dichtung HDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Rot 175 Stück
11793064 Schraubverschluss LDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Rot 175 Stück
11703074 Schraubverschluss LDPE EC N°1935/2004 Rot 175 Stück
11723084 Schraubverschluss LDPE EC N°1935/2004 Blau 175 Stück
11733084 Schraubverschluss mit Dichtung HDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Blau 162 Stück
11831723 Schraubkappe HDPE EC N°1935/2004 Blau 150 Stück
11783293 Schraubverschluss mit Dichtung HDPE EC N°1935/2004 Weiß 175 Stück
11759535 Schraubverschluss mit Wattepfropf HDPE EC N°1935/2004 Weiß 175 Stück
11713074 Schraubverschluss mit Formdichtung HDPE EC N°1935/2004 Rot 175 Stück
11723074 Schraubverschluss mit Formdichtung HDPE EG N°1935/2004, ISO 11137 Rot 175 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11729592 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. LC50005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gosselin™ Quadratische HDPE-Messflaschen sind wahlweise mit einem einfachen Verschluss, einem doppelten Verschluss oder einem auslaufsicheren Deckel erhältlich.
  • Bruchbeständig
  • Erhabene Graduierungen
  • Großer Mund, weiter Hals
  • Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
  • Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58 mm
Enthält Doppelter Schraubverschluss aus blauem HDPE mit natürlicher Dichtung
Material HDPE
Länge (metrisch) 76 mm
Anzahl pro Packung 175/Schachtel
Sterilität Nicht steril
Breite (metrisch) 76 mm
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität EC N°1935/2004
Closure Included Ja
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 122 mm
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Dichtung