Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 500 ml-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Artikelnummer. 11759535
Click to view available options
Verschlusstyp:
Schraubkappe
Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Dichtung
Schraubverschluss mit Formdichtung
Schraubverschluss mit Formndichtung
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
150 Stück
162 Stück
175 Stück
Artikelnummer. 11759535
Marke: Gosselin™ LC50010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Flüssigkeiten und Feststoffe im Labor. Gosselin™ Quadratische Flaschen aus HDPE mit Graduierung sind entweder mit einzelnem Verschluss, mit doppeltem Verschluss oder mit einem auslaufsicheren Verschluss lieferbar.
  • Bruchbeständig
  • Erhabene Graduierungen
  • Großer Mund, weiter Hals
  • Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
  • Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Naturfarben
Beschreibung Quadratisch
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58 mm
Enthält Weißer Schraubverschluss aus HDPE mit Einlage
Material HDPE
Länge (metrisch) 76 mm
Anzahl pro Packung 175/Schachtel
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 76 mm
Verschlussfarbe Weiß
Zertifizierung/Konformität EC N°1935/2004
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 122 mm
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Wattepfropf