Learn More
Gosselin™ Gosselin™ quadratische 500 ml-HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Click to view available options
Verschlusstyp:
Schraubkappe
Schraubverschluss
Schraubverschluss mit Dichtung
Schraubverschluss mit Formdichtung
Schraubverschluss mit Formndichtung
Schraubverschluss mit Wattepfropf
Verschlussmaterial:
HDPE
LDPE
Zertifizierung/Konformität:
EC N°1935/2004
EG N°1935/2004
EG N°1935/2004, ISO 11137
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Weiß
Unit Size:
150 Stück
162 Stück
175 Stück
Descripción
- Bruchbeständig
- Erhabene Graduierungen
- Großer Mund, weiter Hals
- Lichtdurchlässiger HDPE-Kunststoff
- Steril oder aseptisch durch Bestrahlung
Especificaciones
Especificaciones
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Quadratisch |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 58 mm |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Breite (metrisch) | 76 mm |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Zertifizierung/Konformität | EC N°1935/2004 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido