Learn More
Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen
Artikelnummer. 11740485
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Rot
Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
22 mm
28 mm
29 mm
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
100 Stück
77 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussfarbe Innendurchmesser (metrisch) Hals Sterilität Packungsgröße
11740485 Rot 28 mm Steril 77 Stück
11703094 Rot 29 mm Steril 100 Stück
11783084 Rot 22 mm Steril 100 Stück
11793084 Rot 22 mm Nicht steril 100 Stück
11865953 Weiß 29 mm Steril 100 Stück
11723293 Weiß 22 mm Nicht steril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11740485 Lieferant Gosselin™ Lieferanten-Nr. FC100052
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die vordosierte Menge Natriumthiosulfat hemmt die Wirkung von in Wasser gelöstem Chlor, Brom und Ozon. Gosselin™ Quadratische HDPE-Flaschen werden aus transparentem HDPE hergestellt.
  • Bruchsicher
  • Mit eingeprägten Graduierungen
  • Wahlweise mit Schraubverschluss mit Formdichtung oder mit Klappdeckel mit Innenlippe und Sicherungsring
  • Bestrahlungssterilisiert und mit abziehbarem Sterilisationszertifikat auf de
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Enthält Polypropylen-Schraubverschluss, rot, mit Formdichtung
Material HDPE
Länge (metrisch) 82 mm
Menge 77/Schachtel
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 82 mm
Verschlussfarbe Rot
Graduierungen Ja
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 182 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe
Form Quadratisch
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004, ISO 11137