Learn More
Gosselin™ Gosselin™ rechteckige HDPE-Flaschen mit Graduierung, naturfarben
Artikelnummer. p-8002241
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Verschlussfarbe:
Rot
Weiß
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
Montiert
Nicht montiert
Packungsgröße:
170 Stück
312 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Sterilität Verpackung unitSize
11753293 250 ml Weiß Steril Montiert 312 Stück
11597322 250 ml Rot Steril Montiert 312 Stück
11704916 250 ml Rot Steril Nicht montiert 312 Stück
11743104 500 ml Rot Unsteril Nicht montiert 170 Stück
11507332 500 ml Rot Steril Montiert 170 Stück
5 options
Artikelnummer. 11753293
Marke: Gosselin™ FV25003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Vorratshaltung von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor. Gosselin™ rechteckige Flaschen mit manipulationssicherem Schraubverschluss sind aus durchsichtigem HDPE-Kunststoff hergestellt.
  • Bruchsicher
  • Umgekehrte Graduierungen
  • Auslaufsicheres Verschlusssystem
  • Aseptisch oder steril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20mm
Enthält Weißer HDPE-Schraubverschluss mit Formdichtung
Material HDPE
Länge (metrisch) 60mm
Verpackung Montiert
Menge 312/Karton
Sterilität Steril
Breite (metrisch) 45mm
Verschlussfarbe Weiß
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität EC N°1935/2004
Closure Included Ja
Form Rechteckig
Höhe (metrisch) 155 mm
Produkttyp Vorratsflasche
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe